Key Documents
AOBH961DC13F
AOBChem
6-(4-hydroxyphenyl)picolinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(4-hydroxyphenyl)picolinaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-8-10-2-1-3-12(13-10)9-4-6-11(15)7-5-9/h1-8,15H
Clé InChI
UWNYNZXLBDVMOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-4-hydroxyphenyl-picolinaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45678.pdf