Principaux documents
AOBH961DC01E
AOBChem
3,5-Difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,5-difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12F2O2Si/c1-15(2,3)9-7(11)4-6(10(13)14)5-8(9)12/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
SNBAEPWHSSSMCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-trimethylsilyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36820.pdf