Principaux documents
AOBH961DBF42
AOBChem
1-bromo-2-chloro-5-fluoro-4-isopropoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.52
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-5-fluoro-4-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H9BrClFO/c1-5(2)13-9-4-7(11)6(10)3-8(9)12/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ANFQSQJTPUBHIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-chloro-5-fluoro-4-isopropoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48067.pdf