Principaux documents
AOBH961DBEE8
AOBChem
4-Bromo-2-fluoro-3-(methylthio)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFOS/c1-12-8-6(9)3-2-5(4-11)7(8)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
HSQYJIHOMDPBBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-3-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38021.pdf