Principaux documents
AOBH961DBEAA
AOBChem
3-Bromo-2-chloro-5-isopropylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.55
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10BrClO/c1-6(2)7-3-8(5-13)10(12)9(11)4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
FIAPGACDTKIDIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-chloro-5-isopropylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19655.pdf