Principaux documents
AOBH94551271
AOBChem
2-(4-chlorobenzyl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorobenzyl)thiophene
Inchi Code
1S/C11H9ClS/c12-10-5-3-9(4-6-10)8-11-2-1-7-13-11/h1-7H,8H2
Clé InChI
WHHHHDCPJAZHFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-chlorobenzyl-thiophene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47927.pdf