Key Documents
AOBH945511BD
AOBChem
1,4-Diphenylnaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.37
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-diphenylnaphthalene
Inchi Code
1S/C22H16/c1-3-9-17(10-4-1)19-15-16-20(18-11-5-2-6-12-18)22-14-8-7-13-21(19)22/h1-16H
Clé InChI
GXLSPHDWEPSUIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-diphenylnaphthalene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46907.pdf