Principaux documents
AOBH945510E3
AOBChem
Ethyl 6-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.22
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13FO3/c1-4-15-11(13)9-8(12)6-5-7(2)10(9)14-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
PWPMIYWPLHHTRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45545.pdf