Principaux documents
AOBH94550FE3
AOBChem
1,5-Dibromo-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.9
Numéro MDL:
Iupac Name
1,5-dibromo-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-3-1-4(9)6(5(10)2-3)13-7(11)12/h1-2,7H
Clé InChI
AHDZUMQSFPIZLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-difluoromethoxy-3-fluorobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37338.pdf