Key Documents
AOBH94550FBA
AOBChem
Methyl 2-fluoro-4-(methylthio)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-fluoro-4-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO2S/c1-12-9(11)7-4-3-6(13-2)5-8(7)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
VECDHZFZAGCNDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-fluoro-4-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36206.pdf