Principaux documents
AOBH94550FB4
AOBChem
Methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.48
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
CZRXZMDYMMNDTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-chloroisonicotite.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35615.pdf