Principaux documents
AOBH94550F98
AOBChem
(5-Bromo-4-ethylpyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.87
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromo-4-ethylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H9BBrNO2/c1-2-5-6(8(11)12)3-10-4-7(5)9/h3-4,11-12H,2H2,1H3
Clé InChI
OKWBRNKTLDDJFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-ethylpyridin-3-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34153.pdf