Principaux documents
AOBH94550F59
AOBChem
3,5-Difluoro-4-iodobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2IN/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
Clé InChI
SQAVWWSXCRRSGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-iodobenzonitrile.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30151.pdf