Principaux documents
AOBH7BADE6F0
AOBChem
3-Ethoxy-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-3-14-8-5-7(10(12)13)4-6(2)9(8)11/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
HHNFSHGBKIHYMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-4-fluoro-5-methylbenzoic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37294.pdf