Key Documents
AOBH7BADE6EE
AOBChem
4-Fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13FO3/c1-6(2)15-9-5-8(11(13)14)4-7(3)10(9)12/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
IEXFDIPCTQWHBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37291.pdf