Principaux documents
AOBH7BADE6DA
AOBChem
1-Bromo-4-methoxy-2-vinylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-methoxy-2-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-3-7-6-8(11-2)4-5-9(7)10/h3-6H,1H2,2H3
Clé InChI
WMCHARNDFAMFGD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-methoxy-2-vinylbenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37940.pdf