Documents
AOBH7BADE69F
AOBChem
4-Bromo-6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.92
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H3BrFIN2/c8-4-1-3(9)2-5-6(4)7(10)12-11-5/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
UFBMFTQJQXKQLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-6-fluoro-3-iodo-1h-indazole.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37641.pdf