Principaux documents
AOBH7BADE662
AOBChem
2,3-Difluoro-4-isopropoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-5(2)15-7-4-3-6(10(13)14)8(11)9(7)12/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
PYXFKOLALLNKQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-isopropoxybenzoic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37483.pdf