Key Documents
AOBH7BADE5F5
AOBChem
1,5-Dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326
Numéro MDL:
Iupac Name
1,5-dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H11Br2FO/c1-2-3-4-14-10-8(12)5-7(11)6-9(10)13/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
CWSMAWMVQDHUHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37342.pdf