Principaux documents
AOBH7BADDFFC
AOBChem
1-Bromo-2-chloro-4-isopropoxy-5-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.56
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-isopropoxy-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C10H12BrClO/c1-6(2)13-10-5-9(12)8(11)4-7(10)3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
OGTZCRPGMRQUIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-chloro-4-isopropoxy-5-methylbenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36760.pdf