Principaux documents
AOBH7BADDF07
AOBChem
Isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,12H,1-2H3
Clé InChI
WZONAWVAPQBAPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36581.pdf