Principaux documents
AOBH7BADDCB0
AOBChem
Ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-3-14-11(12)10-6-4-9(5-7-10)8-13-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
ISFYQBDQIBUSQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-methoxymethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36258.pdf