Principaux documents
AOBH7BADDB77
AOBChem
Methyl 3-bromo-2-isopropoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.13
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-7(2)15-10-8(11(13)14-3)5-4-6-9(10)12/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
DJJCNYRLTAEXQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-bromo-2-isopropoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35154.pdf