Documents
AOBH7BADDAB3
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
CRFKFEAHGVZUFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylphenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25009.pdf