Documents
AOBH7BADDA93
AOBChem
6-(Benzyloxy)naphthalen-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.3
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(benzyloxy)naphthalen-2-ol
Inchi Code
1S/C17H14O2/c18-16-8-6-15-11-17(9-7-14(15)10-16)19-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,12H2
Clé InChI
PAIJEAKYLMOHKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-benzyloxy-naphthalen-2-ol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22378.pdf