Key Documents
AOBH7BADDA77
AOBChem
2-Chloro-5-bromo-6-fluorobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.47
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4BrClFNO/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2H,(H2,11,12)
Clé InChI
ZPKCUXYYRKFVCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-bromo-6-fluorobenzamide.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20474.pdf