Principaux documents
AOBH7BADDA5C
AOBChem
(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)(methyl)sulfane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.12
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H8BrFS/c1-5-3-7(10)8(11-2)4-6(5)9/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
BSGXOZJFSVEVQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl-methyl-sulfane.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37157.pdf