Principaux documents
AOBH7BADD9FD
AOBChem
Butyl 3-bromo-2-chloroisonicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
butyl 3-bromo-2-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C10H11BrClNO2/c1-2-3-6-15-10(14)7-4-5-13-9(12)8(7)11/h4-5H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
KKWNPBCUEJVATA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/butyl-3-bromo-2-chloroisonicotinate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36133.pdf