Principaux documents
AOBH3CD9F469
AOBChem
N-benzyl-2,3-difluorobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-2,3-difluorobenzamide
Inchi Code
1S/C14H11F2NO/c15-12-8-4-7-11(13(12)16)14(18)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,17,18)
Clé InChI
CLMTYUMUFAWHQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-benzyl-2-3-difluorobenzamide.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36043.pdf