Principaux documents
AOBH3CD9F326
AOBChem
4-Cyclopropylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
HJWMALLDRPONGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-cyclopropylbenzonitrile.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22306.pdf