Principaux documents
AOBH3CD9F148
AOBChem
5-(3-bromo-5-methoxyphenyl)oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(3-bromo-5-methoxyphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-13-9-3-7(2-8(11)4-9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
HXUAOTGPDWGESU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-bromo-5-methoxyphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35990.pdf