Documents
AOBH303767B6
AOBChem
5-Bromo-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.03
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c1-4-6(9)2-5(3-12)8(11)7(4)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
MSKVQRHXVQUKQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-methylbenzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35358.pdf