Principaux documents
AOBH3037677A
AOBChem
Ethyl 3,6-dibromo-2-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.96
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3,6-dibromo-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7Br2FO2/c1-2-14-9(13)7-5(10)3-4-6(11)8(7)12/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
WRANVGWBTDIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-6-dibromo-2-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35147.pdf