Key Documents
AOBH30376773
AOBChem
3-(6-Bromo-pyridin-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.11
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(6-bromopyridin-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-12-6-2-5-11(14-12)10-4-1-3-9(7-10)8-15/h1-8H
Clé InChI
RRRWAIUBSRVPMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-6-bromo-pyridin-2-yl-benzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35124.pdf