Principaux documents
AOBH303766E8
AOBChem
[2-(Benzyloxy)-3-chlorophenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-(benzyloxy)-3-chlorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H13ClO2/c15-13-8-4-7-12(9-16)14(13)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,16H,9-10H2
Clé InChI
KFALJHBVMGQDCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-3-chlorophenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32957.pdf