Key Documents
AOBH303766D8
AOBChem
3-Fluoro-5-(pyrrolidin-1-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-(pyrrolidin-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-8-5-9(7-10(13)6-8)12-3-1-2-4-12/h5-7,13H,1-4H2
Clé InChI
OSPGQQFBODVGHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-pyrrolidin-1-yl-phenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32933.pdf