Principaux documents
AOBH303766D1
AOBChem
Ethyl 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.13
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO4/c1-4-16-11(13)7-5-8(12)10(15-3)6-9(7)14-2/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
WETAVQWGCDQCQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-5-bromo-2-4-dimethoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32400.pdf