Principaux documents
AOBH11E4FD33
AOBChem
1-Bromo-2-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO2/c1-11-5-12-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
NFLJDMCLZGFGJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-fluoro-4-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20406.pdf