Principaux documents
AOBH11E4FCB6
AOBChem
6-Bromo-2,4-dichloro-5-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.94
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,6-dichloro-3-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H6BrCl2N/c1-3-4(9)2-5(10)7(11)6(3)8/h2H,11H2,1H3
Clé InChI
OAGIFRFAYNCUDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-4-dichloro-5-methylaniline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34010.pdf