Principaux documents
AOBH11E4FCAB
AOBChem
5-Fluoro-4-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.96
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-4-formyl-5-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFO4/c1-14-8-3-5(9(12)13)2-7(10)6(8)4-11/h2-4,12-13H,1H3
Clé InChI
XGNSMPCOHBPAGK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-fluoro-4-formyl-3-methoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31670.pdf