Principaux documents
AOBH11E4FC9C
AOBChem
6-Bromo-1-chloro-2-(methoxymethoxy)naphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-1-chloro-2-(methoxymethoxy)naphthalene
Inchi Code
1S/C12H10BrClO2/c1-15-7-16-11-5-2-8-6-9(13)3-4-10(8)12(11)14/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
NZTHCMRCJAQZGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-1-chloro-2-methoxymethoxy-naphthalene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24649.pdf