Key Documents
AOBH042EEAA8
AOBChem
6-Bromo-7-chloro-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.48
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-7-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-4-3-10-11-7(4)6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
YZVKLYIQWYWMTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-7-chloro-1h-indazole.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34121.pdf