Principaux documents
AOBH042EEA6F
AOBChem
3-Fluoro-5-(tert-butoxy)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.03
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-(tert-butoxy)-5-fluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BFO3/c1-10(2,3)15-9-5-7(11(13)14)4-8(12)6-9/h4-6,13-14H,1-3H3
Clé InChI
YHQSOXYGCDAKLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-tert-butoxy-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19220.pdf