Documents
AOBH03B6AB4A
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.56
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chloro-2-fluoro-4-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-5-4(3-10)1-2-9-6(5)8/h1-2,10H,3H2
Clé InChI
BPIXTTKOSNOAJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-fluoro-4-hydroxymethyl-pyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21702.pdf