Principaux documents
AOB979588459
AOBChem
Propan-2-yl 3-bromo-5-isopropylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
isopropyl 3-bromo-5-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-12(14)6-10)13(15)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
MGHVIFBVMUWGHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/propan-2-yl-3-bromo-5-isopropylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33506.pdf