Key Documents
AOB979588446
AOBChem
2,5-Difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-6(2)14-10-4-8(11)7(5-13)3-9(10)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
VLSGYUVERWPKBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33347.pdf