Principaux documents
AOB945512051
AOBChem
2-Fluoro-4-methylpyridin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9/h2-3,9H,1H3
Clé InChI
HSTISAZOZVMFLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methylpyridin-3-ol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33100.pdf