Key Documents
AOB945511987
AOBChem
(3-Bromo-2-isopropoxy-5-methylphenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.14
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-2-isopropoxy-5-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15BrO2/c1-7(2)14-11-9(6-13)4-8(3)5-10(11)12/h4-5,7,13H,6H2,1-3H3
Clé InChI
AQEOSSVBAVZXEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-isopropoxy-5-methylphenyl-methanol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32789.pdf