Key Documents
AOB945511796
AOBChem
1-Bromo-3-chloro-2,4-dimethylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.51
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-2,4-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
IPNHMWIEZQSACE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-chloro-2-4-dimethylbenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31335.pdf