Principaux documents
AOB640097615
AOBChem
5-Chloro-2-fluoro-4-methoxyphenylboronic acid picol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.54
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-chloro-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BClFO3/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)8-6-9(15)11(17-5)7-10(8)16/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
SSVALZQIWPKGHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-4-methoxyphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31189.pdf